Principaux documents
554235
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
63-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
Clé InChI
XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride participates in the generation of tricyclic benzothiadiazepine-1,1-dioxde via pairing reactions with (S)-prolinol.[1]
Application
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize (E)-4-bromo-2-fluoro-1-styrylbenzene.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Reaction Pairing: A Diversity-Oriented Synthesis Strategy for the Synthesis of Diverse Benzofused Sultams.
Samarakoon TB, et al.
Organic Letters, 13(19), 5148-5148 (2011)
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon?Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)