Documents
553670
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3Cl2NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
Clé InChI
QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dichlorobenzothiazole may be used to synthesize 6-chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)benzothiazole.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A highly regioselective synthesis of 2-aryl-6-chlorobenzothiazoles employing microwave-promoted Suzuki-Miyaura coupling reaction.
Heo Y, et al.
Tetrahedron Letters, 47(18), 3091-3094 (2006)
Boyd GV, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 900-900 (2014)