Principaux documents
553336
Sigma-Aldrich
1-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-1-propanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CHOHCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4430 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
Densité
1.430 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C9H7F5O/c1-2-3(15)4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h3,15H,2H2,1H3
Clé InChI
QRHBGWMLUAGPNM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves