Key Documents
553085
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4FNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.585 (lit.)
Point d'ébullition
211-212 °C (lit.)
Densité
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1nc2ccccc2s1
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter