Principaux documents
552445
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(I)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5910 (lit.)
Densité
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(I)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
Clé InChI
KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter