Key Documents
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
Synonyme(s) :
Phenyl Fischer Base
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6100 (lit.)
Point d'ébullition
169-170 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
Clé InChI
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable