Principaux documents
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidine methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impuretés
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
Pf
92-104 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
Clé InChI
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup