Principaux documents
550493
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorobenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C13H8BrFO/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8H
Clé InChI
QLWGPEHYNFONNA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable