550477
3,9-Dodecadiyne
97%
About This Item
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
55-58 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC#CCCCCC#CCC
InChI
1S/C12H18/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-4,9-12H2,1-2H3
Clé InChI
SLQXYOMUNKJHRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter