Principaux documents
550310
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3BrC4H3O2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
186-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C11H6BrNO2/c1-6-8-4-7(12)2-3-10(8)15-11(14)9(6)5-13/h2-4H,1H3
Clé InChI
NPCFOYALAZMRDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin is a 3-cyanocoumarin derivative, which constitutes an important class of heterocycle for preparing methine dyes and bioactive compounds. It can be prepared by reacting 5′-bromo-2′-hydroxyacetophenone with malononitrile in the presence of iodine under microwave or thermal conditions.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Iodine-mediated one-pot synthesis of 3-cyanocoumarins and 3-cyano-4-methylcoumarins.
Sharma D and Makrandi JK.
J. Serb. Chem. Soc., 79(5), 527-531 (2014)