Documents
549576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OC6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-5-6(10(13)14)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
BSIOETYGDXDWBR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable