Documents
548243
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzamide
96%
About This Item
Formule linéaire :
NH2C6H3(Cl)C(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
167-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H7ClN2O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Clé InChI
QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Amino-4-chloro-benzamide can undergo Suzuki coupling reaction with phenyl boronic acid in the presence of chloro(di-2-norbornylphosphino)(2′-dimethylamino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) catalyst to form the corresponding biaryl aniline derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Efficient synthesis of substituted biaryl anilines and biaryl phenols via a Suzuki cross-coupling reaction.
Liu B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(11), 1779-1782 (2005)