Principaux documents
546569
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
90%
Synonyme(s) :
Cyclopropanedimethanol
5 G
42,91 €
42,91 €
Tarif61,30 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
42,91 €
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)2C3H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,91 €
Tarif61,30 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4700 (lit.)
pb
235-236 °C (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
Clé InChI
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter