Documents
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4O(CH2)2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
274 °C (lit.)
Densité
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
Clé InChI
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves