Principaux documents
545821
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
134-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable