Documents
545562
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanethiol acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2SCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
238-239 °C (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup