Documents
545155
Sigma-Aldrich
1-Butenyl ethyl ether, mixture of cis and trans
97%
Synonyme(s) :
1-Ethoxy-1-butene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCH=CHCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4060
Point d'ébullition
94-95 °C (lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO\C=C\CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
AQTYNINXYJFSHD-AATRIKPKSA-N
Description générale
The product is a mixture of cis- and trans-1-butenyl ethyl ether. 1-Butenyl ethyl ether, also known as 1-ethoxy-1-butene, is an unsaturated ether that can be synthesized from butyraldehyde diethyl acetal. It can undergo stereospecific 1,2 cycloaddition with dimethylketene.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ketenes. VI. The Stereospecific Cycloaddition of Dimethylketene to cis-and trans-Butenyl Ethyl Ethers1,2.
Martin JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(12), 4309-4311 (1965)