Principaux documents
543233
Sigma-Aldrich
(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt bound to PEG 750
Synonyme(s) :
Burgess reagent on PEG, PEG supported Burgess reagent
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Chaîne SMILES 
OCCO.CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OCCO
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable