Documents
542784
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
240-242 °C (lit.)
Densité
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
Clé InChI
NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter