Documents
542008
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COC6H3(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
107-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,16H,1H3
Clé InChI
OTCDVKUDWWUJPO-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone may be used in the synthesis of (4-hydroxy-6-methyl-1,3-phenylene)bis[(2-chlorophenyl)methanone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Phenols with Two or Several Benzoyl Groups (Class of METHANONES).
Martin R.
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 533-533 (2011)