Principaux documents
541060
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate
97%
1 G
35,65 €
35,65 €
Tarif71,30 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,65 €
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,65 €
Tarif71,30 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
77-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate, also known as ethyl gentisate, is an aromatic ester. It can be synthesized from 2,5-dihydroxybenzoic acid by esterification process with absolute ethanol.[1]
Application
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate may be used for developing fourth generation acid dendrons.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Self-assembled lanthanide-cored dendrimer complexes: enhancement of the luminescence properties of lanthanide ions through site-isolation and antenna effects.
Kawa M and Frechet JMJ.
Chemistry of Materials, 10(1), 286-296 (1998)