541052
Ethyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Essai
97%
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
BRDIPNLKURUXCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable