Principaux documents
540706
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonyltungsten(0)
Synonyme(s) :
Tris(acetonitrile)tungsten(0)
About This Item
Formule linéaire :
W(NCCH3)3(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.W/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
Clé InChI
MHVAYSUFFMSBKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for allylic substitutions
Reactant for:
  • Mixed disilyl-substituted cyclopentadiene derivatives
  • Synthesis of catalytically active ansa compounds with cycloalkyl moieties
  • Stepwise assembly of mixed metal dinuclear carbonyl complexes
  • Cycloaddition of M(CO)3-coordinated-cyanoazepine with alkynes
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges