540560
(R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-2-naphthol
97%, optical purity ee: 99% (HPLC)
About This Item
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +75°, c = 1 in THF
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
160-166 °C (lit.)
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
Clé InChI
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable