Documents
540390
Sigma-Aldrich
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5287 (lit.)
Point d'ébullition
63-65 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC1=CCCc2ccccc12
InChI
1S/C13H18OSi/c1-15(2,3)14-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-5,7,9-10H,6,8H2,1-3H3
Clé InChI
CAUIWDWUUCGKBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane (3,4-dihydronaphthalen-1-yloxy(trimethyl)silane) is a protected phenol. Its IR spectral analysis suggests νmax (DCM) = 1638cm-1.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
William J Kerr et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 5049-5051 (2007-12-01)
Bismesitylmagnesium has been established as an accessible, practical, convenient, and non-nucleophilic carbon-centred base reagent for efficient access to silyl enol ethers from a series of ketone substrates at readily utilisable temperatures.