539090
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Densité
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide [2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene] may be used in the synthesis of 4-chlorobenzoimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
A New Copper-Catalyzed Pathway to Benzo and Pyridyl Fused Imidazo-, Triazolo-and Pyrimido-Thiazines.
Abele E, et al.
Heterocyclic Letters, 2(2), 182-191 (2012)