Principaux documents
538183
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methylpentanol
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H27NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.543
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Clé InChI
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter