Principaux documents
537853
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
290 °C (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H8F4O/c15-12-10(7-4-8-11(12)14(16,17)18)13(19)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Clé InChI
QNEOCRQLKSEYEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter