Principaux documents
537292
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-difluorobenzene
95%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
111-112 °C (lit.)
Densité
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clé InChI
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
85.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29.44 °C - closed cup