Key Documents
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70.56 °C - closed cup