Documents
537101
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +0.25°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Point d'ébullition
283-284 °C (lit.)
Densité
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
OSIKOYZBGUHWAB-QMMMGPOBSA-N
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup