Documents
536229
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methylpropyl 4-methylbenzenesulfonate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2OCH(CH3)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
139-141 °C (lit.)
Densité
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter