Key Documents
535613
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
146-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCN1C(=O)CNc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H11ClN2O3/c12-7-1-2-8-9(5-7)14(4-3-11(16)17)10(15)6-13-8/h1-2,5,13H,3-4,6H2,(H,16,17)
Clé InChI
NQQAASICWNSKLF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable