Principaux documents
535524
Sigma-Aldrich
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
141-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
InChI
1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
Clé InChI
MXQUEDUMKWBYHI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE5A(8654)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anna Subbotina et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(6), 675-683 (2017-02-18)
To determine the ability of 11 sildenafil analogues to discriminate between cyclic nucleotide phosphodiesterases (cnPDEs) and to characterise their inhibitory potencies (K Sildenafil analogues were identified by virtual ligand screening (VLS) and screened for their ability to inhibit adenosine cyclic