535478
4-Methylphenoxypropionitrile
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
44-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C10H11NO/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11/h3-6H,2,8H2,1H3
Clé InChI
ZELCPEBYDWJHDX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup