Principaux documents
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxane-endo-3,7-diol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H74O13Si8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
891.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
97%
Pf
85-89 °C (lit.)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable