Principaux documents
533459
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-thione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
123-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C1SC2=C(SCCS2)S1
InChI
1S/C5H4S5/c6-5-9-3-4(10-5)8-2-1-7-3/h1-2H2
Clé InChI
LFPIFRGVCYRUEO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable