Documents
531626
Sigma-Aldrich
Ethoxytrichlorosilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OSiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
35 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
1.263 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3OSi/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
SELBPKHVKHQTIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter