531413
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid
97%
Synonyme(s) :
(Fluorosulfonyl)difluoroacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.36 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
Densité
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7)
Clé InChI
VYDQUABHDFWIIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Preparation of 1-difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine analogs by reacting with the corresponding 2-chloropyridines.[2]
- Prepration of silyl fluorosulfonyldifluoroacetate as new highly efficient difluorocarbene reagent for cyclopropanation of alkenes.[3][4]
- Regio- and stereoselective free radical fluoroalkylation of terminal alkenes and alkynes with iododifluoromethanesulfonamides.[5]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges