531154
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Synonyme(s) :
PLGA
About This Item
Formule linéaire :
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Ratio alimentaire
lactide:glycolide (50:50)
Poids mol.
average Mw 5,000-15,000
Viscosité inhérente
0.15-0.25 dL/g(lit.)
Température de transition
Tg (DSC) 24 °C (onset)
Chaîne SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Caractéristiques et avantages
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Forme physique
Biocompatible, biodegradable polymer.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)