Key Documents
531146
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H23IO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
electronic grade
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Pureté
≥99% trace metals basis
Impuretés
≤2000 ppm (trace metals analysis)
Pf
217-222 °C (lit.)
Solubilité
γ-butyrolactone: 1%
PGMEA: <1%
ethyl lactate: <1%
λmax
263 nm
Chaîne SMILES 
[I+](c1ccccc1)c2ccccc2.COc3c4ccccc4c(OC)c5cc(ccc35)S([O-])(=O)=O
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable