530530
Méthanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Alcool méthylique-d3, Tétradeutérométhanol
About This Item
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.025% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
pb
65.4 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)