Principaux documents
530395
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H3(NO2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
172.5-177.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(ccc1NC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O5/c1-6(13)11-9-4-3-7(12(15)16)5-8(9)10(14)17-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
Clé InChI
HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable