Principaux documents
52912
Sigma-Aldrich
Hexaphenyldisiloxane
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H30OSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.79
Beilstein:
1334807
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Pf
~225 °C
Chaîne SMILES 
O([Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H30OSi2/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Clé InChI
IVZTVZJLMIHPEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexaphenyldisiloxane can be used:
  • As a catalyst in the preparation of pyrite FeS2.[1]
  • In the synthesis of cross-linked porous polymers used in water treatment applications.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and facile functionalization of siloxane based hyper-cross-linked porous polymers and their applications in water treatment
Liu R, et al.
European Polymer Journal, 119, 94-101 (2019)
Catalytic behavior of hexaphenyldisiloxane in the synthesis of pyrite FeS 2
Todd PK, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56(64), 9186-9189 (2020)