Documents
528676
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5195 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-7-8-11(13(14)17-6-3)12(9-10)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XCKIALVAGKRVNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate is an ethyl ester of 2,4-diethoxybenzoic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable