Key Documents
528439
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-5-3-4-9(8-10)6-7-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b7-6+
Clé InChI
DOEYODSOYOGJQH-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable