Documents
528293
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
112-113 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(OCC)cc(OCC)c1
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-11-7-10(13(14)17-6-3)8-12(9-11)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
QILFPIREJVUYJP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup