Documents
527777
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Point d'ébullition
132-133 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
KGZNJCXNPLUEQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-(but-3-enyl)benzonitrile.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Baird MS, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 322-322 (2014)