Principaux documents
526665
Sigma-Aldrich
5-Acenaphthenecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
220-223 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,14,15)
Clé InChI
DXKAWGBIIVQFIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable