Principaux documents
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
252-255 °C (lit.)
Densité
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter